Tisk…
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 13160 CZK
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870176
CAS číslo: 1261840-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III