Tisk…
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400121-250MG OR400121-1G OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA 622 CZK
APOSOR400121-250MG APOSOR400121-1G APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391668
CAS číslo: 1261498-12-7
UN: 3261
ADR: 8,III