Tisk…
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 11580 CZK
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544411
CAS číslo: 74815-20-6