Tisk…
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 6220 CZK
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11520412
CAS číslo: 1261850-41-2