Tisk…
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 5690 CZK
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520408
CAS číslo: 1261497-91-9