Tisk…
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 4960 CZK
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284.376 g/mol
Bod tání: 32.9…33.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390316
CAS číslo: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8 III