Tisk…
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 8270 CZK
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14697991
CAS číslo: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III