Tisk…
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 22320 CZK
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390184
CAS číslo: 128828-86-4
UN: 3261
ADR: 8,III