Tisk…
3-Bromo-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 1660 CZK
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166320
CAS číslo: 855836-52-1