Tisk…
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400090-1G OR400090-5G OR400090-25G
APOSOR400090-1GEA 3110 CZK
APOSOR400090-1G APOSOR400090-5G APOSOR400090-25G
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566797
CAS číslo: 154607-00-8