Tisk…
2-Bromo-6-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400089-5G OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA 6020 CZK
APOSOR400089-5G APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
MW: 297.919 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391615
CAS číslo: 84483-27-2