Tisk…
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 4960 CZK
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18391657
CAS číslo: 1261776-05-9