Tisk…
7-Hydroxybenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 18620 CZK
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₆O₂
Bod varu: 240 °C
Bod tání: 42…43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788248
CAS číslo: 4790-81-2