Tisk…
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400079-1G OR400079-25G OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA 1040 CZK
APOSOR400079-1G APOSOR400079-25G APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797974
CAS číslo: 58380-11-3