Tisk…
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 2480 CZK
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391673
CAS číslo: 1261448-45-6
UN: 3261
ADR: 8,III