Tisk…
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400075-1G OR400075-25G OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA 2240 CZK
APOSOR400075-1G APOSOR400075-25G APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662723
CAS číslo: 16064-10-1