Tisk…
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-carboxyanisole, 2-Bromo-m-anisic acid
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 1040 CZK
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 153…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848447
CAS číslo: 88377-29-1