Tisk…
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 622 CZK
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406813
CAS číslo: 42860-06-0