2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400069-1G
OR400069-250MG
OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA
1870
CZK
APOSOR400069-1G
APOSOR400069-250MG
APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230.016 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08753661 CAS číslo: 5274-71-5 |