Tisk…
5-Iodo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 2650 CZK
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆INO₃
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397934
CAS číslo: 860585-81-5