Tisk…
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 13230 CZK
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024978
CAS číslo: 33924-45-7