Tisk…
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400059-1G OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA 1160 CZK
APOSOR400059-1G APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00965006
CAS číslo: 163808-13-7