Tisk…
5-Iodo-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodonitrobenzene
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 2400 CZK
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
MW: 265,005 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923199
CAS číslo: 27783-55-7