Tisk…
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400052-1G OR400052-250MG
APOSOR400052-1GEA 695 CZK
APOSOR400052-1G APOSOR400052-250MG
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566798
CAS číslo: 28165-45-9