Tisk…
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 22950 CZK
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391762
CAS číslo: 1261680-97-0