Tisk…
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 2650 CZK
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391771
CAS číslo: 1261517-16-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III