Tisk…
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 13460 CZK
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392325
CAS číslo: 875819-44-6