Tisk…
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4-oxobutyronitrile, 3-Cyano-3-methylbutanal
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 4470 CZK
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07437928
CAS číslo: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III