4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400038-1G
OR400038-250MG
OR400038-5G
APOSOR400038-1GEA
2480
CZK
APOSOR400038-1G
APOSOR400038-250MG
APOSOR400038-5G
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
4-Chloro-3-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇ClO₂ MW: 158,582 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16998742 CAS číslo: 18113-07-0 |