Tisk…

5-Nitroisatoic anhydride 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione

OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 4270 CZK
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
5-Nitroisatoic anhydride 96%
5-Nitroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Bod tání: 265…266 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016919
CAS číslo: 4693-02-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR