Tisk…
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400017-1G OR400017-5G OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA 2730 CZK
APOSOR400017-1G APOSOR400017-5G APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658459
CAS číslo: 128076-63-1