Tisk…
5-Methoxyisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400011-250MG
APOSOR400011-250MGEA 622 CZK
APOSOR400011-250MG
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Bod tání: 244…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179411
CAS číslo: 37795-77-0