Tisk…
6-Chloroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400007-1G OR400007-5G OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA 1410 CZK
APOSOR400007-1G APOSOR400007-5G APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,575 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032504
CAS číslo: 20829-96-3