Tisk…
6-Bromoisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400005-1G OR400005-250MG OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA 827 CZK
APOSOR400005-1G APOSOR400005-250MG APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526667
CAS číslo: 77603-45-3