Tisk…
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 11180 CZK
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12152243
CAS číslo: 543683-48-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III