Tisk…
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 11180 CZK
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.042 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392323
CAS číslo: 105018-28-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III