Tisk…
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399024-1G OR399024-250MG
APOSOR399024-1GEA 12300 CZK
APOSOR399024-1G APOSOR399024-250MG
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03206463
CAS číslo: 125914-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III