Tisk…
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 9860 CZK
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12963542
CAS číslo: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III