3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399022-1G
OR399022-250MG
APOSOR399022-1GEA
11180
CZK
APOSOR399022-1G
APOSOR399022-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec:
C₈H₅BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18392324 CAS číslo: 185200-50-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |