Tisk…
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 10550 CZK
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Bod tání: 242…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808825
CAS číslo: 249647-25-4