3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR399017-1G
OR399017-25G
OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA
2070
CZK
APOSOR399017-1G
APOSOR399017-25G
APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,914 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527220 CAS číslo: 503821-94-1 |