2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR399016-1G
OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA
1160
CZK
APOSOR399016-1G
APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrIO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11036150 CAS číslo: 855198-37-7 |