3-Chloro-5-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399015-5G
APOSOR399015-5GEA
4700
CZK
APOSOR399015-5G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇ClO₂ MW: 158,582 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002260 CAS číslo: 65262-96-6 |