3-Bromo-2-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR399009-1G
OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA
4140
CZK
APOSOR399009-1G
APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11053054 CAS číslo: 88275-88-1 |