Tisk…
2-Bromo-3-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR399001-5G
APOSOR399001-5GEA 3910 CZK
APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
MW: 207,452 g/mol
Bod varu: 225 °C
Bod tání: 55,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037216
CAS číslo: 855836-62-3