Tisk…
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-Borono-(N-methoxy-N-methyl)benzamide
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 23840 CZK
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.007 g/mol
Bod tání: 118…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115671
CAS číslo: 179055-26-6