Tisk…
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 3110 CZK
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₄
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973737
CAS číslo: 243140-14-9