Tisk…
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3951-1G OR3951-5G
APOSOR3951-1GEA 1470 CZK
APOSOR3951-1G APOSOR3951-5G
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₃
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659934
CAS číslo: 141522-26-1