Tisk…
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyanonquinuclidine, Quinuclidine-4-carbonitrile, 4-Cyano-1-azabicyclo[2.2.2]octane
OR3931-1G
APOSOR3931-1GEA 2240 CZK
APOSOR3931-1G
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276610
CAS číslo: 26458-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III