5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-4-hydroxy-1-azanaphthalene-3-carboxylic acid
OR3929-1G
OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA
2480
CZK
APOSOR3929-1G
APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₅Cl₂NO₃ MW: 258,058 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00219832 CAS číslo: 171850-30-9 |